Principaux documents
JKA8027
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average Mn 10,000, Maleimide, hexaglycerol core, thiol reactive
Synonyme(s) :
8arm-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2H2C4H2O2N)8
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
product name
8arm-PEG10K-Maleimide, hexaglycerol core, average Mn 10,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 10,000
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
8arm PEG Maleimide. Crosslinks into hydrogels. MAL group is selective for thiol groups; reacts at pH 5.0-6.5.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Lu, H.D., et al.
Biomaterials, 33(7) (2012)