Principaux documents
I5634
Sigma-Aldrich
4-(p-Iodophenyl)butyric acid
≥98%
Synonyme(s) :
4-Iodobenzenebutanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11IO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C10H11IO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
Clé InChI
OGOMLUBUDYFIOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of meta- and paracyclophanes containing unsaturated amino acids
  • Intramolecular Friedel-Crafts reactions for synthesis of 1-tetralones
Involved in investigations of pharmacological activity pertaining to:
  • Apoptosis, proliferation, and histon deacetylase activity in human colorectal cancer cells
  • Portable albumin binders for extending the half-life of contrast agents
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable