Principaux documents
HAM238180
Hamilton® Liq-Glass lab pH electrode
glass, 1 m BNC connector
About This Item
Code UNSPSC :
41115604
Nomenclature NACRES :
NB.79
Matériaux
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
Caractéristiques
autoclavable: no
electrode 3 M KCl electrolyte
1 m BNC connector
Paramètres
-10-100 °C temp. range
Diamètre
12 mm
Profondeur d'immersion
15 mm
pH
0-14
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.