H52201
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
99%
Synonyme(s) :
4-Phenyl-4-piperidinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Pf
157-161 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11(6-8-12-9-7-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
Clé InChI
KQKFQBTWXOGINC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Diaminotriazine hNav1.7 inhibitors
- Selective σ−ligands
- Glycogen synthase kinase-3β−inhibitors
- Diphenylbutylpiperidines as cell autophagy inducers
- Malonyl-coA decarboxylase inhibitors with antiobesity and antidiabetic activities
- Selective dopamine D2 receptor antagonists
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable