Principaux documents
H3208
Sigma-Aldrich
1-Heptene
≥99%
Synonyme(s) :
1-n-Heptene
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.19
Numéro Beilstein :
1098332
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
101 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
505 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.400 (lit.)
Point d'ébullition
94 °C (lit.)
Pf
−119 °C (lit.)
Densité
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC=C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
Clé InChI
ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
15.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-9.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Hiroshi Toda et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1919-1925 (2015-01-04)
We describe the development of biocatalysis for producing optically pure straight-chain (S)-epoxyalkanes using styrene monooxygenase of Rhodococcus sp. strain ST-10 (RhSMO). RhSMO was expressed in the organic solvent-tolerant microorganism Kocuria rhizophila DC2201, and the bioconversion reaction was performed in an