Principaux documents
GF96975938
Quartz - fused
rod, 5.0 mm diameter, length 1000 mm
Synonyme(s) :
SI617950
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 969-759-38
Longueur
1000 mm
Diamètre
5.0 mm