GF96591875
Rhenium
wire reel, 0.2m, diameter 0.125mm, annealed, 99.97%
Synonyme(s) :
Rhenium, RE005108
About This Item
Essai
≥99.97%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 965-918-75
pb
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
Pf
3180 °C (lit.)
Densité
21.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Clé InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N