Principaux documents
GF91178297
Quartz - fused
tube, outside diameter 0.7 mm, length 100 mm, wall thickness 0.1 mm
Synonyme(s) :
SI617020
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 911-782-97
Longueur
100 mm
D.E.
0.7 mm
Épaisseur de la paroi
0.1 mm