Principaux documents
GF85844740
Zirconium
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.2%
Synonyme(s) :
ZR006015
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
91.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141751
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.2%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 858-447-40
Résistivité
40 μΩ-cm, 20°C
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 (micron)
Point d'ébullition
4377 °C (lit.)
Pf
1852 °C (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clé InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
M Sherif El-Eskandarany et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(8) (2020-04-25)
Metallic glassy alloys with their short-range order have received considerable attention since their discovery in 1960's. The worldwide interest in metallic glassy alloys is attributed to their unique mechanical, physical, and chemical properties, which cannot be found together in long-range