GF84104153
Alumina
rod, 10.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL607975
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 841-041-53
Longueur
100 mm
Diamètre
10.0 mm