Principaux documents
GF84056867
Boron nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
Synonyme(s) :
B 516011
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 840-568-67
Poids
100 g
Taille max. des part.
10 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1