Principaux documents
GF79186348
Nitinol alloy, Ni55Ti45
10m wire, 0.8mm diameter, shape-memory alloy
Synonyme(s) :
NI205101
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 791-863-48
L × diam.
10 m × 0.8 mm