Principaux documents
GF72539680
Platinum/Iridium
wire, Pt70%/Ir30%, length 5 m, 0.05 mm diameter, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT055121
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 725-396-80
Longueur
5 m
Diamètre
0.05 mm