GF71034869
Silver
insulated wire, 2m, conductor diameter 0.125mm, insulation thickness 0.0125mm, polyester insulation, 99.99%
Synonyme(s) :
Silver, AG005840
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 710-348-69
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × épaisseur
2 m × 0.125 mm × 0.0125 mm
pb
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable