GF70311596
Silver
insulated wire, 20m, conductor diameter 0.25mm, insulation thickness 0.024mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.99%
Synonyme(s) :
Silver, AG005855
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 703-115-96
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × épaisseur
20 m × 0.25 mm × 0.024 mm
pb
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable