Principaux documents
GF70041192
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 0.5 mm, length 150 mm, wall thickness 0.2 mm
Synonyme(s) :
W 607120
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 700-411-92
Longueur
150 mm
D.E.
0.5 mm
Épaisseur de la paroi
0.2 mm