Principaux documents
GF69763461
Lanthanum
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
LA006100
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
La
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141607
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 697-634-61
Résistivité
54 μΩ-cm
Poids
100 g
Taille max. des fragments
25 mm
Point d'ébullition
3464 °C (lit.)
Pf
920 °C (lit.)
Densité
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[La]
InChI
1S/La
Clé InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable