Principaux documents
GF69061877
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, 1.3 mm diameter, length 25 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT047913
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 690-618-77
Longueur
25 mm
Diamètre
1.3 mm