Principaux documents
GF63566455
Polyacrylamide/Acrylate
(hydrogel), granule, 2.5 mm nominal granule size, weight 500 g
Synonyme(s) :
AC336310
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 635-664-55
Poids
500 g
Taille nominale des granulés
2.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable