Principaux documents
GF48047722
Tungsten carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.5%
Synonyme(s) :
W 526011
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 480-477-22
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm