GF39002891
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 1 m, coil width 12 mm
Synonyme(s) :
FF210331
About This Item
Produits recommandés
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 390-028-91
Longueur
1 m
Largeur de la bobine
12 mm
Épaisseur
0.25 mm
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable