Principaux documents
GF34941438
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200mm rod, 3.0mm diameter
Synonyme(s) :
NI057910
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 349-414-38
L × diam.
200 mm × 3.0 mm