Principaux documents
GF21530393
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.75mm wall thickness, 1.5mm inside diameter, hard
Synonyme(s) :
FE247200
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 215-303-93
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 0.75 mm
D.E. × D.I.
3.0 mm × 1.5 mm