Principaux documents
GF15099778
Niobium
tube, 100mm, outside diameter 10.0mm, inside diameter 9.2mm, wall thickness 0.4mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Niobium, NB007600, Columbium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Nb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141730
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.90%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 150-997-78
Résistivité
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur
100 mm × 0.4 mm
D.E. × D.I.
10.0 mm × 9.2 mm
Point d'ébullition
4742 °C (lit.)
Pf
2468 °C (lit.)
Densité
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clé InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable