Principaux documents
GF11883078
Tantalum carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Synonyme(s) :
TA526010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 118-830-78
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm