Principaux documents
GF10436767
Yttrium
powder, max. particle size 500 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
Y 006010
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Y
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141617
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 104-367-67
Résistivité
57 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille max. des part.
500 μm
Point d'ébullition
3338 °C (lit.)
Pf
1522 °C (lit.)
Densité
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Y]
InChI
1S/Y
Clé InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable