Principaux documents
GF08129707
Niobium
tube, 200mm, outside diameter 1.0mm, inside diameter 0.5mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Niobium, NB007110, Columbium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Nb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141730
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99.9%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 081-297-07
Résistivité
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
1.0 mm × 0.5 mm
pb
4742 °C (lit.)
Pf
2468 °C (lit.)
Densité
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Nb]
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable