Principaux documents
GF07007116
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm
Synonyme(s) :
W 603100
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 070-071-16
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
1.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable