Principaux documents
GF00710750
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 30 × 100 mm, porosity 0.86
Synonyme(s) :
AL603820
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 007-107-50
Taille
30 × 100 mm
Épaisseur
7 mm