GF00541167
Rhenium
wire reel, 1m, diameter 0.2mm, annealed, 99.97%
Synonyme(s) :
Rhenium, RE005115
About This Item
Pureté
≥99.97%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 005-411-67
L × diam.
1 m × 0.2 mm
Point d'ébullition
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
Pf
3180 °C (lit.)
Densité
21.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Clé InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N