Principaux documents
E2376
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-N,N′-bis(acetoacetamide)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
CC(=O)CC(=O)NCCNC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C10H16N2O4/c1-7(13)5-9(15)11-3-4-12-10(16)6-8(2)14/h3-6H2,1-2H3,(H,11,15)(H,12,16)
Clé InChI
KLZDEEDOBAPARF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable