DWKCT0050P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 50 mL , with +/-0.5mL tolerance
Synonyme(s) :
CT0050P
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CT0050P
Capacité
50 mL , with +/-0.5mL tolerance
Application
Caractéristiques et avantages