DWK212835401
Duran® Baffled Flask
neck Joints: (GL 45)
Synonyme(s) :
212835401
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
bottom (WITH 4 BOTTOM BAFFLES)
Joint
Joints: neck (GL 45)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 212835401
Capacité
1000 mL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages