Principaux documents
D109207
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydroxy-1,4-benzenediacetic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C6H2(CH2CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder or crystals
Pf
281-283 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1cc(O)c(CC(O)=O)cc1O
InChI
1S/C10H10O6/c11-7-1-5(3-9(13)14)8(12)2-6(7)4-10(15)16/h1-2,11-12H,3-4H2,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
MCLKERLHVBEZIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable