CDS020115
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5BFNO2
Poids moléculaire :
164.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OB(O)c1ccc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C7H5BFNO2/c9-7-3-6(8(11)12)2-1-5(7)4-10/h1-3,11-12H
Clé InChI
DECWLXUOZUMPBF-UHFFFAOYSA-N