Key Documents
C99701
Sigma-Aldrich
Bromocycloheptane
97%
Synonyme(s) :
Cycloheptyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5052 (lit.)
Point d'ébullition
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H13Br/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2
Clé InChI
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup