Principaux documents
C42807
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
2-Pyrrolidinoethyl chloride hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12ClN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.08
Numéro Beilstein :
3677061
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
crystals
Pf
167-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].ClCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c7-3-6-8-4-1-2-5-8;/h1-6H2;1H
Clé InChI
FSNGFFWICFYWQC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable