BR402038
BRAND® volumetric flask for sugar analysis
size 100 mL
Synonyme(s) :
Flasks, SILBERBRAND, Volumetric flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
class B For Kohlrausch sugar analysis, Calibrated to contain (TC, In)
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 402038
Taille
100 mL