Principaux documents
B66604
Sigma-Aldrich
9-Bromofluorene
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H9Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
101-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H9Br/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H
Clé InChI
AHCDKANCCBEQJJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges