Principaux documents
AFM-71856-02
Sigma-Aldrich
Muscovite Mica for AFM
(V-1 Quality), diam. 12 mm, pack of 10
Synonyme(s) :
Muscovite Mica for AFM
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Conditionnement
pack of 10
Diamètre
12 mm
Épaisseur
0.15-0.2 mm
Description générale
Mica, 12mm diameter, thickness 0.15-0.2 mm, V-1 grade, Clear - Hard, of uniform color, nearly flat, free of all stains, foreign inclusion, cracks, and other similar defects. Perfect for AFM substrate
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable