A61004
1-Methoxy-2-propylamine
95%
Synonyme(s) :
2-Amino-1-methoxypropane, 2-Methoxyisopropylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4065 (lit.)
Point d'ébullition
92.5-93.5 °C/743 mmHg (lit.)
Densité
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCC(C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3
Clé InChI
NXMXETCTWNXSFG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter