A47052
6-Aminochrysene
95%
Synonyme(s) :
6-Chrysenamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
209-211 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
InChI
1S/C18H13N/c19-18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11H,19H2
Clé InChI
KIVUHCNVDWYUNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable