Principaux documents
96310
Sigma-Aldrich
Z-Hyp-OH
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
N-Cbz-Hydroxy-L-proline, Z-L-4-Hydroxyproline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H15NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.26
Beilstein:
90295
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −54±1°, c = 2% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
104-107 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO5/c15-10-6-11(12(16)17)14(7-10)13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11,15H,6-8H2,(H,16,17)/t10-,11+/m1/s1
Clé InChI
WWVCWLBEARZMAH-MNOVXSKESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1