Principaux documents
936170
Sigma-Aldrich
EPhos Pd G3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C49H68NO4PPdS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
904.53
Code UNSPSC :
12352142
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Couleur
gray
Groupe fonctionnel
(Palladium)
phosphine
Chaîne SMILES 
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH2]1)[P](C=4C(OC(C)C)=CC=CC4C=5C(=CC(=CC5C(C)C)C(C)C)C(C)C)(C6CCCCC6)C7CCCCC7)C
Description générale
EPhos Pd G3 is a third generation (G3) Buchwald palladacycle precatalyst with EPhos ligand for Pd-catalyzed C–N cross-coupling between primary amines and aryl halides to form 2-arylaminooxazoles.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable