93479
Chloromethanesulfonyl chloride
technical, ≥90% (AT)
Synonyme(s) :
Chloromesyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (AT)
Forme
liquid
Densité
1.64 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ClCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2
Clé InChI
KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter