934720
Tantalum-doped lithium lanthanum zirconium oxide
powder, battery grade
Synonyme(s) :
LLZTO, Ta-LLZO, Ta-doped lithium lanthanum zirconate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% trace metals basis
Forme
powder
Composition
Li6.2Al0.2La3Zr1.8Ta0.2O12
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille des particules
1-2 μm
Conductivité
0.01-0.1 mS/cm ((ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature))
Densité
5.25 g/cm3 ((lit.))
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable