931454
Angled Tips
angle, 90 ° bend, tip size × L × I.D. 25 gauge × 0.5 in. × 0.010 in., stainless steel tip, red, box of 50 pieces
Synonyme(s) :
3D Bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
Matériaux
stainless steel tip
Caractéristiques
angle 90 ° bend
Conditionnement
box of 50 pieces
tip size × L × I.D.
25 gauge × 0.5 in. × 0.010 in.
Couleur
red
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :