Principaux documents
93113
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine
≥95.0% (NT)
Synonyme(s) :
3-[2-(2-(3-(Boc-amino)propyloxy)ethoxy)ethoxy]propylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H32N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (NT)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Densité
1.035 g/mL at 20 °C
Groupe fonctionnel
Boc
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCCOCCOCCOCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C15H32N2O5/c1-15(2,3)22-14(18)17-7-5-9-20-11-13-21-12-10-19-8-4-6-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18)
Clé InChI
WHHYAYNALHPDGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Protected linker.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Erkang, F., et al.
Journal of the American Chemical Society, 122, 2663 - 2664 (2000)
Songbai Zhang et al.
Pharmaceutics, 12(8) (2020-08-23)
Finding alternatives to gadolinium (Gd)-based contrast agents (CA) with the same or even better paramagnetic properties is crucial to overcome their established toxicity. Herein we describe the synthesis and characterization of entirely organic metal-free paramagnetic macromolecules based on biocompatible oligoethylene