Principaux documents
92768
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methylamine
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
(Aminomethyl)trimethylsilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H13NSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.24
Numéro Beilstein :
1731488
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.416
Point d'ébullition
92-94 °C (lit.)
Densité
0.771 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)CN
InChI
1S/C4H13NSi/c1-6(2,3)4-5/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
YVWPNDBYAAEZBF-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Synthesis of trimethylsilyl-diazomethane; 1,3-Cycloaddition of its imine; preparation of azomethine ylides from ketones
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
M. Letellier et al.
Synthetic Communications, 18, 1975-1975 (1988)
D. Seyferth et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 44, 279-279 (1972)
K. Achiwa et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 3939-3939 (1983)