927279
Hyaluronic acid tetrabutylammonium (HA-TBA)
mol wt 30 kDa
Synonyme(s) :
HA-TBA, Hyaluronan tetrabutylammonium, Hyaluronic acid tetrabutylammonium, Tetrabutylammonium -Modified Hyaluronan, Tetrabutylammonium functionalized hyaluronic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Forme
(solid or chunk(s) or fiber )
Poids mol.
30 kDa
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable